Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kristallisierschale, ohne Ausguss
Die flache Form sowie der ebene Boden der Kristllisierschale ermöglichen ein gleichmäßiges Verdunsten von Lösungsmitteln und somit die Kristallisation von Feststoffen aus Lösungen und Suspensionen.
Marke:  DWK Life Sciences 213136302
833.74 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15221689
  • 1065.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet.
  • Flache und weite Form ermöglicht ein schnelles und gleichmäßiges Verdunsten von Lösungsmitteln
  • Große Grundfläche
  • Präziser Ausguss für sauberes Arbeiten
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Borosilikatglas (3.3)
10 St./Packung
3500 mL
Kristallisation; Herstellung konzentrierter Lösungen; erhältlich mit Ausguss DIN 12 338 oder ohne Ausguss DIN 12 337
230 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Kristallisierschale, ohne Ausguss > 3500 mL