Learn More
asecos™ Lagerkanne PE
Sichere Lagerung und innerbertieblicher Transport von Flüssigkeiten, z.B. Säuren oder Laugen
Marke:  asecos™ 40095
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17806336
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • mit Feindosierhahn aus Edelstahl (1.4301), inkl. Entlüftung, PTFE-Dichtung
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
0.3 gal.
Gelb
3.94 in.
9.06 in.
1.10 lb.
1 L
Polyethylen
100.00 mm
230.00 mm
0.5 kg
Name des Produkts
asecos™ Lagerkanne PE > Capacity: 1 L