Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luciferase Glow Assay Kit
Ergibt ein helles und stabiles Biolumineszenzsignal (Halbwertszeit über 2 Stunden) in Anwesenheit von Red Firefly-Luziferase-Reportern.
204.00 CHF - 1098.00 CHF
Spezifikation
Typ Assay-Kit
Ziel Luziferase, Glühwürmchen-Luziferase
Assay Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay
Kompatible Zellen Säugetierzellen
Nachweisverfahren Biolumineszierend
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12112250
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
16176
100 Reaktionskit
204.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12122250
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
16177
Kit für 1000 Reaktionen
1098.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Assay-Kit
Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay
Biolumineszierend
384-Well-Platte, 96-Well-Platte
Chemisches Substrat
Luziferase-Substrat
Luziferase, Glühwürmchen-Luziferase
Säugetierzellen
Luminometer (Mikrotiterplatte)
Enzym-markiert
Verbesserte Chemolumineszenz
D-Luciferin
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luciferase Glow Assay Kit