Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Far-Western Blot Kit for Biotinylated Proteins
Nachweis von Proteinen in Gelen oder auf Membranen durch Interaktion mit Biotin-markierten Köderproteinen als Primärsonden.
Marke: Thermo Scientific™ 23500
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Far-Western Blot-Kit für biotinylierte Proteine ermöglicht den Western Blot-Nachweis von Zielproteinen in Gelen und auf Membranen durch Interaktion mit biotinmarkierten Testproteinen als Primärsonden.
Dieses Kit für das Far-Western-Blot-Verfahren enthält die Reagenzien und das Protokoll, die für die Untersuchung von Target-Proteinen aufgrund ihrer Interaktion mit einem bestimmten Bindungspartner, den das Forschungspersonal in aufgereinigter, biotinylierter Form liefert, erforderlich sind. Das Kit eignet sich für die Analyse von Interaktionen zwischen Proteinen, bei denen die Target-Proteine (Prey-Proteine) gebunden werden können, nachdem sie durch Gelelektrophorese getrennt wurden. Das Kit enthält Reagenzien und Verfahren für die Chemolumineszenz-Untersuchungen und Nachweise mit Blots oder direkt aus Mini-Gelen.
Leistungsmerkmale:
Optionen für Nachweis auf der Membran oder im Gel – Der Nachweis auf der Membran bietet eine höhere Empfindlichkeit; Der Nachweis im Gel ist schneller und verhindert Probleme durch unvollständige oder ineffiziente Übertragung
Nicht radioaktive Alternative für die Far-West Analyse – zuverlässige und empfindliche Biotin-/Streptavidin-HRP-Chemie In Kombination mit dem Nachweis durch chemische Lumineszenz bietet eine praktische und sichere Alternative zur Markierung des Köderproteins durch Strahlung
Nützlicher Interaktionsbereich –Wirksam für Interaktionspaare, die mäßige bis starke Bindungsassoziationen zwischen dem Prey- und dem biotinylierten Bait-Protein haben.
Primärantikörper-freier Nachweis – Nutzt ein biotinyliertes Protein als „Sonde“, wodurch Primärantikörper überflüssig werden und keine Vorkenntnisse zu Target-Protein-Identitäten erforderlich sind.
Sowohl mit SDS-PAGE als auch mit nativen Gels kompatibel – Bietet eine Option für die Erkennung von Beuteproteinen in einem natürlicheren Milieu; denn in reduzierten oder denaturierten Systemen können die intendierten Interaktionen unter Umständen nicht stattfinden
Geringere nicht-spezifische Bindung – Biotin-/Streptavidin-HRP-Systeme besitzen im Vergleich zu Antikörpern gegen das Bait-Protein eine geringere unspezifische Bindung.
Mit Proteinfärbung kompatibel – Gele lassen sich nach dem Nachweisschritt mit Chemolumineszenz in Gelen für die Gesamtproteinfärbung einsetzen, sodass keine zwei Gele mehr benötigt werden.
Lieferumfang:
Streptavidin-HRP, Verdünnungspuffer, PBS-Packungen, stabiles Chemolumineszenz-Substrat mit Peroxid- und Luminol-Enhancer, Reinigungslösung und vorgeschnittene Zellophanblätter
Spezifikation
Western-Blot-Kit | |
Pierce™ | |
Streptavidin-HRP | |
10 Mini-Gele |
Chemolumineszenz | |
220 mL | |
Alle Spezies | |
Ausreichend für: 10 Mini-Gel- oder Blot-Experimente mit einer biotinylierten Protein-Sonde • Streptavidin-HRP-Konjugat, 0,1 mg • Verdünnungspuffer (10x), 50 ml • PBS-Packungen (je 500 ml), 17 Packungen • Luminol-Enhancer, 55 ml • stabiler Peroxidpuffer, 55 ml • Oberflächen-Amps 20 Reinigungslösung, 6 x 10 ml • vorgeschnittenes Zellophan, 10 Blatt Kit bei 4 °C lagern. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Jetzt verlängert - Angebot endet am 28. MärzAktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-28
Neues Angebot Jetzt sparen