Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ ECL Western Blotting-Substrat
Ein preisgünstiges Einsteiger-Peroxidase-Substrat für verbesserte Chemilumineszenz (ECL), das teurere Produkte ersetzt, ohne Bedingungen neu optimieren zu müssen.
Marke: Thermo Scientific™ 32106
280.68 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce ECL Western Blotting Substrat ist ein preisgünstiges, Einsteiger-Peroxidase-Substrat für verbesserte Chemilumineszenz (ECL) und ersetzt teurere Produkte, ohne Bedingungen neu optimieren zu müssen.
Pierce ECL Western Blotting-Substrat bietet Zuverlässigkeit und Leistung, die mit anderen standardmäßig verbesserten Chemilumineszenz-Substraten (ECL) für die Detektion der enzymatischen Aktivität der Meerrettichperoxidase (HRP) vergleichbar sind, und dabei deutlich weniger kosten. Da die Formulierungen der Luminol- und Peroxid-Reagenzien mit anderen handelsüblichen Substrat-Produkten identisch sind, kann zu Pierce ECL gewechselt werden, ohne die Bedingungen oder das Inkubationsprotokoll optimieren zu müssen. Wechseln Sie einfach zu Pierce ECL und sparen Sie.
Besondere Merkmale:
ECL Substrat – Ein verbessertes Chemolumineszenz-Substrat für die Detektion der Aktivität der Meerrettichperoxidase (HRP) durch Antikörper und andere Western-Blot-Sonden
Etwa 50 % weniger Kosten als bei anderen ECL-Substraten – Niedrige Kosten und unser Engagement gegenüber unseren Kunden erlaubt es Thermo Fisher Scientific, dieses Produkt zu einem deutlich niedrigeren Preis als andere Unternehmen anbieten zu können (diese Angaben basieren auf den US-amerikanischen Listenpreisen von 2010)
Keine Optimierung erforderlich – Der Wechsel zu Pierce ECL-Substrat von anderen ECL-Substraten der Einstiegsklasse erfordert keine Optimierung oder Änderungen am Protokoll
Ein Name, auf den Sie sich verlassen können Sie können sich auf die gewissenhafte Qualitätssicherung, den technischen Support und den guten Ruf von Thermo Scientific Pierce Protein Research Products verlassen
Enthält:
Detektionsreagenz 1 und 2
Spezifikation
Pierce ECL Western Blotting Substrate | |
Chemolumineszenz | |
Western Blot | |
Pierce™ | |
HRP | |
2°: 1:1.000 – 15.000 (0,07 bis 1 μg/ml), 1°: 1:1.000 (0,2 bis 1 μg/ml) | |
1 bis 2 h | |
Luminol/Verstärker, 250 ml, Stabiler Peroxidpuffer, 250 ml |
Substrat | |
Flüssig | |
Nitrozellulose, PVDF | |
500 ml | |
Meerrettich-Peroxidase | |
Niedriger Pikogrammbereich | |
5000 cm2 | |
Nach Erhalt bei 2 bis 8 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZK400255 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 32106_LITL18 PROMO,32106 |
ZK400255A | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 32106_LITL18 PROMO,32106 |
ZI397794 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 32106_LITL18 PROMO,32106 |
ZH395613A | Analysenzertifikat | 12/09/2024 | 32106_LITL18 PROMO,32106 |
ZH395613 | Analysenzertifikat | 12/09/2024 | 32106_LITL18 PROMO,32106 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Tage
3Stunden
8Minuten
4Sekunden
55Neues Angebot Jetzt sparen