Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ ECL Western Blotting-Substrat
Ein preisgünstiges Einsteiger-Peroxidase-Substrat für verbesserte Chemilumineszenz (ECL), das teurere Produkte ersetzt, ohne Bedingungen neu optimieren zu müssen.
71.00 CHF - 421.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Substrat
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Form Flüssig
Produktlinie Pierce™
Substrate Meerrettich-Peroxidase
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10590624
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
32109
50 ml
71.00 CHF
50 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10455145
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
32209
250 ml
329.00 CHF
250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10005943
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
32106
500 ml
421.00 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce ECL Western Blotting Substrat ist ein preisgünstiges, Einsteiger-Peroxidase-Substrat für verbesserte Chemilumineszenz (ECL) und ersetzt teurere Produkte, ohne Bedingungen neu optimieren zu müssen.
Pierce ECL Western Blotting-Substrat bietet Zuverlässigkeit und Leistung, die mit anderen standardmäßig verbesserten Chemilumineszenz-Substraten (ECL) für die Detektion der enzymatischen Aktivität der Meerrettichperoxidase (HRP) vergleichbar sind, und dabei deutlich weniger kosten. Da die Formulierungen der Luminol- und Peroxid-Reagenzien mit anderen handelsüblichen Substrat-Produkten identisch sind, kann zu Pierce ECL gewechselt werden, ohne die Bedingungen oder das Inkubationsprotokoll optimieren zu müssen. Wechseln Sie einfach zu Pierce ECL und sparen Sie.
Leistungsmerkmale:
  • ECL Substrat – Ein verbessertes Chemolumineszenz-Substrat für die Detektion der Aktivität der Meerrettichperoxidase (HRP) durch Antikörper und andere Western Blot-Sonden
  • Etwa 50 % weniger Kosten als bei anderen ECL-Substraten – Niedrige Kosten und unser Engagement gegenüber unseren Kunden erlaubt es Thermo Fisher Scientific, dieses Produkt zu einem deutlich niedrigeren Preis als andere Unternehmen anbieten zu können (diese Angaben basieren auf den US-amerikanischen Listenpreisen von 2010)
  • Keine Optimierung erforderlich – Der Wechsel zu Pierce ECL-Substrat von anderen ECL-Substraten der Einstiegsklasse erfordert keine Optimierung oder Änderungen am Protokoll
  • Ein Name, auf den Sie sich verlassen können – Sie können sich auf die gewissenhafte Qualitätssicherung, den technischen Support und den guten Ruf von Thermo Scientific Pierce Protein Research Products verlassen
Lieferumfang:
Detektionsreagenz 1 und 2
Spezifikation
Spezifikation
Substrat
Flüssig
Meerrettich-Peroxidase
Nach Erhalt bei 2 bis 8 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Chemolumineszenz
Pierce™
1 bis 2 h
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ ECL Western Blotting-Substrat