Learn More
Labconco™ Deckel für FreeZone Gefriertrockner
Ersatzdeckel für FreeZone Gefriertrockner
Marke:  Labconco™ 7532900
Artikelnummer. 17281134
  • 128.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Beschreibung
  • Ersatzdeckel für FreeZone Gefriertrockner.
  • Der Deckel mit 3/4 Zoll, 14 Zoll Durchmesser passt auf Trockenkammern und FreeZone Kollektorkammern.
Spezifikation
Spezifikation
Deckel
-105°bis +170 °C
0,75 in.
14 in.
Bis zu 18 l
Acryl
19,05 mm
355,6 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Deckel für FreeZone Gefriertrockner > Acryl