Learn More
Trajan™ Autosampler-Spritzen
Ersatzspritzen für Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™ und andere
Marke:  Trajan™ 002993
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15208473
  • 108.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
Ersetzen Sie Spritzen für Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™ , Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™ und mehr
Spritzennadeln haben Kegelspitzen, sofern nicht anders angegeben.
Bestellinformation
Zusätzliche Spritzen für andere Autosampler der hier dargestellten Hersteller sind lieferbar, ebenso wie Spritzen für Unicam™, Waters™ und Siemens™ Geräte. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstpartner.
Spezifikation
Spezifikation
26 ga.
0,47 mm
3,15 in.
80 mm
10R-C/T-8/0.47C
10 μl
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 und AS80, triPlus
0,01 in.
Gaschromatographie
3,14 in.
Autosampler-Spritze
Je
Konus
Abnehmbar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ Autosampler-Spritzen > Mit abnehmbarer Nadel; 10 μl; 26 Gauge; 80 mm L; AD:0,47 mm; zur Verwendung mit TriPlus