Learn More
Phthalsäureanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10113350
Zum Warenkorb hinzufügen
Phthalsäureanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10113350
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10113350
Marke: Thermo Scientific Acros 154960025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85-44-9
Summenformel C8H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 148.12
MDL-Nummer MFCD00005918
InChI-Schlüssel LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esenMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalic anhydride
Schmelzpunkt 129.0°C to 132.0°C
Siedepunkt 284.0°C
Flammpunkt 152°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg
Beilstein 17,469
Fieser 01,882; 17,148
Merck Index 15,7484
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and carbon disulfide, slightly soluble in ether, 7.5% in benzene (25°C), forms phthalic acid in water
IUPAC-Name 1,3-Dihydro-2-benzofuran-1,3-dion
Viskosität 6.4 mPa.s (197°C)
Formelmasse 148.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465606 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2024 Catalog Number154962500,154960100,154960010,154960025
ChargennummerA0454212 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number154962500,154960100,154960010,154960025
ChargennummerA0452179 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number154962500,154960100,154960010,154960025
ChargennummerA0396008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number154962500,154960100,154960010,154960025
ChargennummerA0395127 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number154962500,154960100,154960010,154960025
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phthalsäureanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >