Learn More
Phthalsäureanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phthalic anhydride |
Schmelzpunkt | 129.0°C to 132.0°C |
Siedepunkt | 284.0°C |
Flammpunkt | 152°C |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 1 kg |
Beilstein | 17,469 |
Fieser | 01,882; 17,148 |
Merck Index | 15,7484 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0465606 | Analysenzertifikat | 22/08/2024 | 154962500,154960100,154960010,154960025 |
A0454212 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 154962500,154960100,154960010,154960025 |
A0452179 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 154962500,154960100,154960010,154960025 |
A0396008 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 154962500,154960100,154960010,154960025 |
A0395127 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 154962500,154960100,154960010,154960025 |
Sicherheit und Handhabung
- Phthalic anhydride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.