Learn More
Phthalanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11417157
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Phthalanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417157
5000 g
Click to view available options
Menge:
1000 g
5000 g
Artikelnummer. 11417157
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14955.0I
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Phthalic anhydride is used in the preparation of primary amines. It is used as a precursor to prepare anthraquinone, phthalein, rhodamine, phthalocyanine, fluorescein and xanthene dyes. It serves as an important intermediate in the plastics industry, dyes, resins and pigments. It is used as a monomer for synthetic resins such as glyptal, alkyd resins and polyester resins. It plays a vital role in the large-scale production of plasticizers for plastics. Further, it acts as a curing agent for epoxy resins, anti-scaling agents, plating agents, surface treating agents, ion exchange agents, paint additives, adhesives, sealant chemicals and potential antibacterial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phthalsäureanhydrid wird bei der Herstellung primärer Amine verwendet.Es wird als Vorläufer zur Herstellung von Anthrachinon-, Phthalein-, Rhodamin-, Phthalocyanin-, Fluorescein- und Xanthen-Farbstoffen verwendet.Es dient als wichtiges Zwischenprodukt in der Kunststoffindustrie sowie für Farbstoffe, Harze und Pigmente.Es wird als Monomer für synthetische Harze wie Glyptal, Alkydharze und Polyesterharze verwendet.Es spielt eine entscheidende Rolle bei der großvolumigen Herstellung von Plastifizierern für Kunststoffe.Darüber hinaus fungiert es als Aushärtemittel für Epoxidharze, Kesselsteinschutzmittel, Galvanikmittel, Oberflächenbehandlungsmittel, Ionenaustauschmittel, Lackadditive, Klebstoffe, Dichtmittel, Chemikalien und potenzielle antibakterielle Wirkstoffe.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Kohlenstoffdisulfid, Ethanol, Aceton und Benzol.Schwach löslich in Ethylether.
Anmerkungen
Feuchtigkeitsempfindlich.Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, starken Reduktionsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85-44-9
Summenformel C8H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 148.12
MDL-Nummer MFCD00005918
InChI-Schlüssel LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalic anhydride
Schmelzpunkt 130°C to 134°C
Dichte 1.53
Siedepunkt 295°C (sublimation)
Flammpunkt 152°C (305°F)
Geruch Weak, Characteristic
Menge 5000 g
UN-Nummer UN2214
Beilstein 118515
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,7372
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,carbon disulfide,ethanol,acetone and benzene. Slightly soluble in ethyl ether.
IUPAC-Name 2-Benzofuran-1,3-Dion
Formelmasse 148.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10245687 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberA14955.30,A14955.0I,A14955.0B
ChargennummerW26I019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberA14955.30,A14955.0I,A14955.0B
Chargennummer10240892 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2022 Catalog NumberA14955.30,A14955.0I,A14955.0B
ChargennummerN21I008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA14955.30,A14955.0I,A14955.0B
Chargennummer10239175 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA14955.30,A14955.0I,A14955.0B
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Phthalanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >