Learn More
Thermo Scientific™ Phire Hot Start II PCR Master Mixes
Eine neuartige Heißstart-DNA-Polymerase für routinemäßige PCR-Anwendungen mit hohem Durchsatz, die Geschwindigkeit und Spezifität erfordern.
Marke:  Thermo Scientific™ F125S
277.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24357" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15361732
  • 305.00 CHF / 200 Reaktionen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Phire Hot-Start II DNA-Polymerase wird mit 5X Phire Reaktionspuffer und DMSO geliefert. Der Puffer liefert 1,5 mM MgCl2 in der 1x Endkonzentration.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• 4 x 1,25 ml 2X Phire Hot-Start II PCR Master Mix
• 1 x 0,5 ml DMSO
• 4 x 1,25 ml Wasser, nukleasefrei
Bei -20 °C lagern.
Phire Hot Start II DNA-Polymerase
Hot Start PCR Master Mix
Wet or Dry Ice
2X
Integrierter Heißstart
Stumpf
DNA
Mittel
Schnell
200 reactions
Klonierung, Heißstart-PCR
2X
200 Reaktionen
SuperMix oder Master Mix
Colorless
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2809418 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberF125S
Chargennummer2838437 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberF125S
Chargennummer2851566 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberF125S
Chargennummer2874315 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberF125S
Chargennummer2910673 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberF125S
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Phire Hot Start II PCR Master Mixes > Phire Hot-Start II Master Mix, 200 x 50 μl-Reaktionen