Learn More
Christeyns™ Phago'Surf 2D
PHAGO’SURF 2D ist eine konzentrierte Flüssigkeit zur Reinigung und Desinfektion von Böden, Oberflächen und Materialien in Umgebungen mit hohem Risiko.
Marke: Christeyns™ C60425
Beschreibung
- Breitband-Desinfektionsmittel
- Schnell trocknend, streifenfrei
- Ohne Parfüm
- Produkt mit Lebensmittelkontakt
Spezifikation
Disinfectant Detergent | |
Concentrated Liquid | |
Geruchlos | |
1 Can |
No | |
Neutral | |
Unsteril | |
20 L |
Sicherheit und Handhabung
- PHAGOSURF 2D
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, Didecyldimethylammonium chloride, Ethoxylated Laury