Learn More
Christeyns™ Phago'Surf 2D
PHAGO’SURF 2D ist eine konzentrierte Flüssigkeit zur Reinigung und Desinfektion von Böden, Oberflächen und Materialien in Umgebungen mit hohem Risiko.
110.00 CHF - 226.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Disinfectant Detergent |
---|---|
Color-coded | No |
Form | Concentrated Liquid |
pH | Neutral |
Scent | Geruchlos |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17860265
|
Christeyns™
C60423 |
5 L |
110.00 CHF
10 Liter |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17850265
|
Christeyns™
C60425 |
20 L |
226.00 CHF
20 Liter |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Breitband-Desinfektionsmittel
- Schnell trocknend, streifenfrei
- Ohne Parfüm
- Produkt mit Lebensmittelkontakt
Spezifikation
Disinfectant Detergent | |
Concentrated Liquid | |
Geruchlos |
No | |
Neutral | |
Unsteril |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- X6 PHAGOSURF 2D 1LT O2D (6X1LT)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3diamine, Chlorure de didécyldiméthylammonium, Ethoxylated Laur
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Christeyns™ Phago'Surf 2D