Learn More
Buerkle™ Verpackungsbeutel mit Verschluss
Mit Druckverschluss zur Aufbewahrung und Aufnahme sowie zum Schutz und Transport. Buerkle™ Verpackungsbeutel mit Verschluss eignen sich für Proben, Muster und Verkaufsprodukte.
9.01 CHF - 50.65 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
---|---|
Verschlusstyp | Zipper |
Farbe | Kristallklar |
Einwegprodukt | Single-use |
Material | LDPE |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
30276787
|
Buerkle™
2348-0003 |
140 mL | 120 mm | 80 mm |
9.01 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15524916
|
Buerkle™
2348-0001 |
100 mL | 130 mm | 60 mm |
9.20 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15534916
|
Buerkle™
2348-0002 |
80 mL | 100 mm | 70 mm |
11.85 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10198941
|
Buerkle™
2348-0004 |
300 mL | 150 mm | 100 mm |
21.25 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10742001
|
Buerkle™
2348-0005 |
400 mL | 170 mm | 120 mm |
19.15 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10441151
|
Buerkle™
2348-0006 |
1000 mL | 220 mm | 160 mm |
28.70 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10451151
|
Buerkle™
2348-0007 |
1500 mL | 250 mm | 180 mm |
27.45 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10765183
|
Buerkle™
2348-0008 |
2500 mL | 300 mm | 200 mm |
29.40 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10550562
|
Buerkle™
2348-0009 |
4500 mL | 350 mm | 250 mm |
37.70 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10061813
|
Buerkle™
2348-0010 |
6500 mL | 400 mm | 300 mm |
50.65 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Taschen mit einem patentierten Druckverschluss. Inhalt bleibt staubfrei. Der Film ist wasserdicht und hat eine gute Reißfestigkeit.- LDPE, kristallklar
- 0.05 mm starker Film
- Geeignet zur Verwendung mit Lebensmitteln
Spezifikation
Not Autoclavable | |
Kristallklar | |
LDPE | |
0,050 mm | |
0.002 in. |
Zipper | |
Single-use | |
Non-sterile | |
100/Packung | |
Zip-seal Storage Bag |