Learn More
Buerkle™ Verpackungsbeutel mit Verschluss
Mit Druckverschluss zur Aufbewahrung und Aufnahme sowie zum Schutz und Transport. Buerkle™ Verpackungsbeutel mit Verschluss eignen sich für Proben, Muster und Verkaufsprodukte.
Marke: Buerkle™ 2348-0001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Taschen mit einem patentierten Druckverschluss. Inhalt bleibt staubfrei. Der Film ist wasserdicht und hat eine gute Reißfestigkeit.- LDPE, kristallklar
- 0.05 mm starker Film
- Geeignet zur Verwendung mit Lebensmitteln
Spezifikation
Not Autoclavable | |
100 mL | |
Durchsichtig | |
Zum Lagern, Sammeln, Schützen und Versenden von Proben, Mustern und Verkaufsprodukten sowie von Lebensmitteln | |
Non-sterile | |
100 Stück/Packung | |
130 x 60 mm | |
130 mm | |
60 mm |
3.38 oz. | |
Zipper | |
Single-use | |
LDPE | |
0,050 mm | |
0.002 in. | |
5.12 in. | |
2.36 in. | |
Zip-seal Storage Bag |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Verpackungsbeutel mit Verschluss > 100 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur