Learn More
Buerkle™ Verpackungsbeutel mit Verschluss
Mit Druckverschluss zur Aufbewahrung und Aufnahme sowie zum Schutz und Transport. Buerkle™ Verpackungsbeutel mit Verschluss eignen sich für Proben, Muster und Verkaufsprodukte.
Marke:  Buerkle™ 2348-0009
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10550562
  • 37.70 CHF / 100 Stück
Spotlight
Aktionscode 24157 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Taschen mit einem patentierten Druckverschluss.  Inhalt bleibt staubfrei. Der Film ist wasserdicht und hat eine gute Reißfestigkeit.
  • LDPE, kristallklar
  • 0.05 mm starker Film
  • Geeignet zur Verwendung mit Lebensmitteln
Spezifikation
Spezifikation
Not Autoclavable
4500 mL
Kristallklar
Zum Lagern, Sammeln, Schützen und Versenden von Proben, Mustern und Verkaufsprodukten sowie von Lebensmitteln
Non-sterile
100/Packung
350 x 250 mm
350 mm
250 mm
152.16 oz.
Zipper
Single-use
LDPE
0,050 mm
0.002 in.
13.78 in.
9.84 in.
Zip-seal Storage Bag
Dokumentation
Flyers
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Verpackungsbeutel mit Verschluss > Fassungsvermögen:Gehäuse 4500mL