Learn More
Buerkle™ Verpackungsbeutel mit Verschluss
Mit Druckverschluss zur Aufbewahrung und Aufnahme sowie zum Schutz und Transport. Buerkle™ Verpackungsbeutel mit Verschluss eignen sich für Proben, Muster und Verkaufsprodukte.
Marke: Buerkle™ 2348-0004
9.22 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Taschen mit einem patentierten Druckverschluss. Inhalt bleibt staubfrei. Der Film ist wasserdicht und hat eine gute Reißfestigkeit.- LDPE, kristallklar
- 0.05 mm starker Film
- Geeignet zur Verwendung mit Lebensmitteln
Spezifikation
Not Autoclavable | |
300 mL | |
Kristallklar | |
Zum Lagern, Sammeln, Schützen und Versenden von Proben, Mustern und Verkaufsprodukten sowie von Lebensmitteln | |
Non-sterile | |
100/Packung | |
150 x 100 mm | |
150 mm | |
100 mm |
10.14 oz. | |
Zipper | |
Single-use | |
LDPE | |
0,050 mm | |
0.002 in. | |
5.91 in. | |
3.94 in. | |
Zip-seal Storage Bag |