Learn More
Buerkle™ Verpackungsbeutel mit Verschluss
Mit Druckverschluss zur Aufbewahrung und Aufnahme sowie zum Schutz und Transport. Buerkle™ Verpackungsbeutel mit Verschluss eignen sich für Proben, Muster und Verkaufsprodukte.
Marke:  Buerkle™ 2348-0005
11.94 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10742001
  • 19.15 CHF / 100 Stück
Spotlight
Aktionscode 24157 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Taschen mit einem patentierten Druckverschluss.  Inhalt bleibt staubfrei. Der Film ist wasserdicht und hat eine gute Reißfestigkeit.
  • LDPE, kristallklar
  • 0.05 mm starker Film
  • Geeignet zur Verwendung mit Lebensmitteln
Spezifikation
Spezifikation
Not Autoclavable
400 mL
Kristallklar
Zum Lagern, Sammeln, Schützen und Versenden von Proben, Mustern und Verkaufsprodukten sowie von Lebensmitteln
Non-sterile
100/Packung
170 x 120 mm
170 mm
120 mm
13.53 oz.
Zipper
Single-use
LDPE
0,050 mm
0.002 in.
6.69 in.
4.72 in.
Zip-seal Storage Bag
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Verpackungsbeutel mit Verschluss > Kapazität: 400 ml