Learn More
Buerkle™ Verpackungsbeutel mit Verschluss
Mit Druckverschluss zur Aufbewahrung und Aufnahme sowie zum Schutz und Transport. Buerkle™ Verpackungsbeutel mit Verschluss eignen sich für Proben, Muster und Verkaufsprodukte.
Marke: Buerkle™ 2348-0002
7.33 CHF gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24154" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Taschen mit einem patentierten Druckverschluss. Inhalt bleibt staubfrei. Der Film ist wasserdicht und hat eine gute Reißfestigkeit.- LDPE, kristallklar
- 0.05 mm starker Film
- Geeignet zur Verwendung mit Lebensmitteln
Spezifikation
80 mL | |
Zur Lagerung, Sammlung, zum Schutz und Versand von Mustern, Proben, Verkaufsprodukten und Lebensmitteln | |
0,050 mm | |
100 x 70 mm | |
70 mm |
Durchsichtig | |
LDPE | |
100/Packung | |
100 mm |