Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Minigel-Elektrophoresesysteme
Thermo Scientific™ Owl EasyCast B1A Minigel-Elektrophoresesysteme bieten konsistente, problemlose Ergebnisse.
Marke: Thermo Scientific™ B1A
Beschreibung
Thermo Scientific™ Owl EasyCast B1A Minigel-Elektrophoresesysteme bieten konsistente, problemlose Ergebnisse.
Das Owl B1A EasyCast Minigelsystem ist darauf ausgelegt, bei erhöhter Bedienfreundlichkeit flache und gleichmäßige Bandenmuster mit konsistenten Ergebnissen zu liefern. Perfekte Größe zur Bestimmung des Molekulargewichtes von PCR Fragmenten oder größeren DNA Molekülen Das Design als Komplettsystem ermöglicht das optionale Gießen und den anschließenden Lauf des Gels in der Pufferkammer, was zusätzliche Ausrüstung überflüssig macht.
Eigenschaften:- Zwei Kämme können mit dem Gelträger eingesetzt werden und verdoppeln somit die Anzahl der Probentaschen.
- Die siebbedruckten UVT-Gelträger mit fluoreszierendem Lineal sorgen für eine einfache Messung der Banden.
- Der auslaufsichere Gießaufbau ermöglicht das Gießen und den anschließenden Lauf des Gels direkt in der selben Kammer, ohne dass hierfür Klebeband oder weitere Teile benötigt werden
- Durchsatz von 5 bis 24 Proben in 15 Minuten.
Bestellinformationen:
Erhältlich mit optionalen Pufferaustauschöffnungen (B1A-BP) zum Anschluss an eine externe Umwälzpumpe.
Im Lieferumfang enthalten:
- Hauptpufferkammer
- Thermo Scientific™ SuperSafe™ Deckel mit Netzanschlusskabeln
- Thermo Scientific™ EasyCast Abgedichteter UVT-Gelträger
- Zwei einteilige, doppelseitige Kämme für hohe Beanspruchung: 6 & 10 Wells, 1,0/1,5 mm dick
Spezifikation
CE-Kennzeichnung | |
Mini | |
Mini | |
400 ml | |
6.31 in. | |
8 cm | |
10.5 cm | |
3,75 in. | |
150 V |
EasyCast | |
Owl™ | |
5 bis24 | |
16 x 10.5 x 9.5 cm (6.31 x 4.13 x 3.75 in.) | |
16 cm | |
4.13 in. | |
7 cm | |
9.5 cm |