Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Minigel-Elektrophoresesysteme
Gießen und betreiben Sie ein Gel in derselben Kammer ohne Klebeband oder zusätzliche Teile, die mit dem auslaufsicheren Gießen von Minigel-Elektrophoresesystemen erforderlich sind.
Marke: Thermo Scientific™ B1-BP
766.72 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Owl EasyCast B1 Minigel-Elektrophoresesysteme sind so ökonomisch, dass sie für jeden Forscher in seine Workstation integrierbar sind.
Der auslaufsichere Systemaufbau des Owl B1 EasyCast Minigelsystems ermöglicht das Gießen und den anschließenden Lauf des Gels direkt in der selben Kammer, ohne dass hierfür Klebeband oder weitere Teile benötigt werden. Dank der Robustheit und Bedienfreundlichkeit perfekt für Schüler sowie für Forscher mit hohem Durchsatz geeignet.
Eigenschaften:
- System bietet große Auswahl an Kämmen
- Zwei Kämme können mit dem Gelträger eingesetzt werden und verdoppeln somit die Anzahl der Probentaschen.
- Die siebbedruckten UVT-Gelträger mit fluoreszierendem Lineal sorgen für eine einfache Messung der Banden.
Im Lieferumfang enthalten:
- Hauptpufferkammer
- Thermo Scientific™ SuperSafe™ Deckel mit Netzanschlusskabeln
- Thermo Scientific™ EasyCast™ Abgedichteter UVT-Gelträger
- Zwei Kämme: 10 & 14 Probentaschen, Doppelseitig, 1,0/1,5 mm dick
Bestellinformationen:
Erhältlich mit optionalen Pufferaustauschöffnungen (B1-BP) zum Anschluss an eine externe Umwälzpumpe.
Gewährleistung und Service:
- Drei Jahre
Spezifikation
CE-Kennzeichnung | |
Owl™ | |
Buffer Exchange Ports | |
600mL | |
8.63 in. | |
11cm | |
15cm | |
3,75 in. |
Mini | |
Mini | |
5 bis34 | |
22 x 15 x 9.5 cm (8.63 x 5.88 x 3.75 in.) | |
22cm | |
5.88 in. | |
9cm | |
9.5cm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Life Sciences Monatliche Promotion
Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für Life-Science-Produkte, die Ihre Forschung und Innovation voranbringen.Aktionscode: 24249Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen bis zu 54% -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30