Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Minigel-Elektrophoresesysteme
Thermo Scientific™ Owl EasyCast B1A Minigel-Elektrophoresesysteme bieten konsistente, problemlose Ergebnisse.
560.00 CHF - 827.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Gelgröße Mini
Produktlinie Owl™
Typ Mini
Probengröße 5 bis24
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
11962945
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
B1A
EasyCast Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11972945
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
B1A-BP
EasyCast w/ Buffer Exchange Ports
560.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung
Owl™
5 bis24
16 x 10.5 x 9.5 cm (6.31 x 4.13 x 3.75 in.)
16 cm
4.13 in.
7 cm
9.5 cm
Mini
Mini
400 ml
6.31 in.
8 cm
10.5 cm
3,75 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Minigel-Elektrophoresesysteme