Beschreibung
- Fasst bis zu 100 Proben
- Geringe Puffervolumina
- Spritzguss-Konstruktion
Spezifikation
Sub-Gel Midi Horizontale Gelelektrophorese-Einheit | |
100 | |
220 x 125 x 90 mm |
70 L x 100 B (mm), 100 L x 100 B (mm) | |
300 ml |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 13
Videos
-
Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
-
Fisherbrand Meet the Family
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ MIDI ELEKTROPHORESE HORIZONT 10X10 Elektrophorese horizontal 10x10cm >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur