Learn More
Fisherbrand™ multiSUB™ Midi horizontales Gelsystem
Entwickelt für die routinemäßige horizontale Gelelektrophorese.
Marke:  Fisherbrand™ FMSMIDI7
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12307287
  • 337.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geeignet für schneller Elektrophorese
  • Niedrige Puffervolumen
  • Ausreichend für ca. 50 bis 100 Proben
Spezifikation
Spezifikation
Horizontales Gelelektrophoresesystem
multiSUB™ Midi Elektrophoreseeinheit, 10 x 7 cm UV-Träger, 2 x 16 Probenkämme, Positionierungsführungen und Dämme
0.07 gal.
4,92 in.
8,66 in.
3,54 in.
B x L: 10 x 7 cm (3,93 x 2,75 in.)
50
300 ml
12,5 cm
22 cm
9 cm
Name des Produkts
Fisherbrand™ multiSUB™ Midi horizontales Gelsystem > Gelabmessungen:L x B:7 x 10 cm (2,75 x 3,93 in.); 50 Proben