Learn More
Thermo Scientific™ Orion Lab Star DO Dissolved Oxygen Bench Meters
Orion Lab Star DO113 Tischmessgeräte für gelösten Sauerstoff messen DO als % Sättigung oder Konzentration mit Temperatur, verfügen über ein großes Display mit Hintergrundbeleuchtung für einfache Ablesbarkeit und bieten eine kleine Stellfläche, um Platz auf dem Labortisch zu sparen. Dieses DO-Messgerät ist ideal für vereinfachte, kostengünstige Labortests und Datenaufzeichnungen.
Marke: Thermo Scientific™ LSTAR1130
Beschreibung
Messen Sie mit dem Orion Lab Star DO113 DO-Tischmessgerät gelösten Sauerstoff als prozentuale Sättigung oder Konzentration in ppm oder mg/l mit Temperatur. Dieses DO-Messgerät bietet ein großes, hintergrundbeleuchtetes Display für einfache Ablesbarkeit und eine geringe Stellfläche, um Platz auf dem Labortisch zu sparen, und ist ideal für vereinfachte, kostengünstige Tests. Verwenden Sie die Stabilisierungsanzeigen auf dem Bildschirm, um zu ermitteln, wann die DO-Messwerte vollständig sind. Zeigen Sie aktive Kalibrierprotokolle mit Datum- und Zeitstempel an, zeichnen Sie Schlüsselmessungen mit dem 500-Punkte-Datenprotokoll mit Datum- und Zeitstempel auf und geben Sie alle Protokolle an einen Drucker oder Computer aus.
Merkmale des Orion Lab Star DO113 DO-Messgeräts
- Erschwingliches DO-Messgerät für vereinfachte Tests auf gelösten Sauerstoff als Prozentsatz der Sättigung oder Konzentration
- Das Display zeigt gelösten Sauerstoff, Luftdruck, Temperatur und Salzgehalt gleichzeitig an, um eine genaue Datenaufzeichnung zu ermöglichen
- Messen Sie die Sättigung von 0,0 bis 300,0 %, 0,00 bis 30,0 mg/l oder ppm und -5,0 bis 105,0 °C oder 23,0 bis 221,0 °F, um umfassende Messfunktionen zu gewährleisten
- Führen Sie Kalibrierungen für 100 % und 0 % Sättigung, eine punktspezifische Konzentrationskalibrierung mit einem benutzerdefinierten Wert (Winkler) und eine punktspezifische Temperatureinstellung durch, um die SOP-Konformität zu gewährleisten
- Verwenden Sie die automatische Luftdruckkompensation für DO-Messungen mit Werteingabe in mmHg oder bar
- Verwenden Sie die automatische Salinitätskompensation für DO-Messungen mit einer Werteingabe von 0,0 bis 45,0 ppt
- Das große 5-Zoll-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Anzeige und Aufzeichnung von Messungen
- Die kleine Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
- Die Stabilisierungsanzeigen auf dem Bildschirm und die Bereitschaftsanzeigen helfen bei der Identifizierung, wenn die Messwerte vollständig sind
- Datum- und Zeitdaten-gestempelte Daten und Kalibrierprotokolle unterstützen die GLP-Konformität
- Zeigen Sie aktiven gelösten Sauerstoff (DO) als %-Sättigung oder Konzentration und Temperaturkalibrierprotokolle mit Datum- und Zeitstempel an, um genaue, reproduzierbare Messungen zu gewährleisten
- Verwenden Sie das 500-Punkte-Datenprotokoll mit Datum- und Zeitstempel, um wichtige Messungen aufzuzeichnen
- Geben Sie Daten und Kalibrierprotokolle zur langfristigen Datenspeicherung an einen Drucker oder Computer aus
Messgeräte und Messgeräte-Kits
- LStar1130 ist die Option für DO-Messgerät mit Ständer, mit der Sie Ihre DO-Elektrode gesondert erwerben können
- LStar1135 ist das Standard-DO-Messgerätekit für eine Vielzahl an Proben mit gelöstem Sauerstoff, einschließlich BSB, mit dem im Lieferumfang enthaltenen Adapter
Spezifikation
Orion Lab Star DO113 Tischmessgerät für gelösten Sauerstoff, mit Ständer | |
Computer oder Drucker (STARA-106) | |
Gelöster Sauerstoff als prozentuale Sättigung mit Temperatur; gelöster Sauerstoff als Konzentration in mg/l mit Temperatur; gelöster Sauerstoff als Konzentration in ppm mit Temperatur, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature), Dissolved Oxygen (ppm with Temperature) | |
0,0 bis 300,0 % Sättigung; 0,00 bis 30,0 mg/l oder ppm | |
±2 % Sättigung ±1 LSD; ±0,2 mg/l ± 1 LSD | |
100 % Sättigung, 0 % Sättigung, benutzerdefinierter Konzentrationswert | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
5 Zoll-LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung | |
Nicht flüchtig | |
Automatisch mit Auto-Read- und Zeitmodus, manuell mit kontinuierlichem Auslesemodus | |
Alarm für fällige Kalibrierung | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
Universal-Netzadapter 100 bis 240 V, 50/60 Hz, mit Messgeräte-Dreharretierung und austauschbaren Wandsteckern für Steckdosen in den USA/Japan, Europa, Großbritannien/Singapur, Australien/Neuseeland und China | |
700 Gramm | |
5 bis 85%, nicht kondensierend | |
0,0 bis 300,0 % Sättigung |
Messgerät mit Elektrodenständer, PC-Kabel, Universal-Netzadapter | |
Messgerät und Ständer, Auswahl und Kauf der Elektrode gesondert | |
Polarographisch | |
0,1, 1 % Sättigung; 0,01, 0,1 mg/l oder ppm | |
400,0 bis 850,0 MPa (0,533 bis 1,133 bar) | |
-5,0°bis +105,0 °C | |
±0,3 °C, ±0,5 °F | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
Ja | |
500 Datensätze mit Zeit- und Datumsstempel | |
Kontinuierliche, automatische und zeitgesteuerte Lesemodi | |
9-poliges MiniDIN für DO mit integrierter ATC | |
IP 54 | |
187,2 x 155,2 x 61,7 mm (7,37 x 6,11 x 2,43 Zoll) | |
1,54 lb. | |
3 Jahre Garantie auf das Messgerät |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31