Learn More
Corning™ PYREX™ Kolben mit verstärkten Rändern
Hergestellt aus besonders langlebigem PYREX™. Erlenmeyer-Stil, robuste Oberfläche mit Werkzeugspitze und weitem Hals.
Marke: Corning™ 4980-50
155.98 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. PYREX™ hochbelastbare Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas sind für eine längere Lebensdauer und höhere Anwendersicherheit konzipiert.
- Hergestellt aus PYREX™ für mehr Widerstandsfähigkeit
- Mechanisch stärker als Standardkolben
- Verstärkter Rand für weniger Splittern und Brechen
- Weiße Graduierungen und Beschriftungsfeld
Spezifikation
verstärkt gearbeitet | |
50 ml | |
20 bis 50 ml | |
3.07 Zoll | |
Kein Stopfen | |
48/Karton | |
Große Emaille-Markierung | |
Enghals | |
51 mm |
2 Zoll | |
Borosilikatglas | |
10 ml | |
7.8 cm | |
Enghals | |
12/Packung | |
Wiederverwendbar | |
Unsteril | |
1 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen