Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Rundkolben mit drei Hals, seitliche Hälse, abgewinkelt
Speziell für Destillations- und Reaktionsanwendungen sowie zum Herstellen von Lösungen oder zum Halten, Aufbewahren und Sammeln von Chemikalien. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Rundbodenkolben mit drei Hälsen verfügen über abgewinkelte Seitenhälse und bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03313170
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10478972
  • 105.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12394
  • Zwei seitliche Hälse in Winkeln von 20 °
  • Mit konischen Schliffverbindungen, die sich durch eine hohe Konusgenauigkeit und ausgezeichnete Dichtheit auszeichnen.
  • Mit Beschriftungsschild
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
Borosilikatglas, Duran Glas
14/23 NS-Seitenhals, 24/29 NS-Mittelhals
Rund
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Rundkolben mit drei Hals, seitliche Hälse, abgewinkelt > Kapazität/Steckschlüsselgelenk: 1000 ml bis 14/23 NS-Seitenhals, 24/29 NS-Mittelhals