Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific Zentrifugations-Validierungsservice mit Zyklustests für Superspeed- und Ultrazentrifugen: Thermo Scientific, Sorvall
Bleiben Sie konform mit unserer branchenweit exklusiven, kostenlosen Requalifizierungsgarantie, die bei jedem Thermo Scientific Validierungsservice für Zentrifugationen mit Zyklustests für Superspeed- und Ultrazentrifugen inbegriffen ist: Thermo Scientific, Sorvall
Marke:  Unity Lab Services™ IOPQPCKE89003493
Artikelnummer. 15691539
  • 5306.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
IQ
  • Auspacken, Montage und Installation Verifiziert, dass die Geräte, Handbücher, Verbrauchsmaterialien und weiteres Zubehör unbeschädigt wie im Auftrag angegeben geliefert wurden. Überprüft, ob die Ausrüstung montiert und installiert ist und ob erste Diagnosetests durchgeführt wurden. Alle während der Montage und Installation festgestellten anormalen Ereignisse wurden dokumentiert.
  • Versorgung, Einrichtung und Umgebung Verifiziert, dass der Installationsstandort die vom Hersteller angegebenen Umgebungsanforderungen zufriedenstellend erfüllt.
OQ
  • Systemkomponenten-Informationen Detaillierte Konfigurationsinformationen für jede Systemkomponente wurden aufgezeichnet.
  • OQ-Grenzwerte: Aufzeichnung einer Liste der vom Hersteller empfohlenen Grenzwerte, um sicherzustellen, dass das System wie erwartet funktioniert.
  • Funktionstests und -ergebnisse der Ausrüstung: Testen Sie wichtige Gerätefunktionen, um sicherzustellen, dass das Gerät wie vom Hersteller vorgesehen und vom Anwender benötigt funktioniert. Hierbei handelt es sich um eine Reihe ausgewählter wichtiger Geräteparameter für Tests gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck des Geräts. - Wichtige Tests: Min/Max Drehzahl, kurze/längere Zeit, Temperaturprüfung bei gekühlten Modellen
Zyklustests
  • Point-in-Time-Testverfahren vordefinierter Dauer, bei Kalibrierungs- und routinemäßiger Drehzahl, Zeit und Temperatur oberhalb der jeweiligen spezifischen Überwachungsparameter gewährleisten, dass das Gerät in Übereinstimmung mit dem vorgesehenen Verwendungszweck des Systems arbeitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific Zentrifugation einschließlich Superspeed- und Ultrazentrifugen: Thermo Scientific Sorvall
Validation (IQ/OQ) includes a standardized protocol procedure, IQ: Verify Installation and environmental conditions, OQ: Verify operation to design specification, perform min/max speed, brief/extended time and temperature testing (for refrigerated models). Cycle Testing: Point-In-Time test exercise of pre-defined duration that surpasses singular calibration and routine speed, time, and temperature monitoring activities.
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
Anreise in größere Ballungsgebiete. Installation ist nicht enthalten. Das Gerät muss 24 Stunden vor einer Vor-Ort-Wartung eingeschaltet werden und auf Temperatursollwert sein.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Unity Lab Services™ Thermo Scientific Zentrifugations-Validierungsservice mit Zyklustests für Superspeed- und Ultrazentrifugen: Thermo Scientific, Sorvall >