Learn More
Thermo Scientific™ eVol™ XR Dispensiersystem
Beseitigen Sie Schwankungen mit diesem einzigartigen digitalen Handspender, der zahlreiche Liquid-Handling-Verfahren genau und reproduzierbar ausführt.
Marke:  Thermo Scientific™ 66002-020
Artikelnummer. 10752826
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Herkömmliches Pipettieren kann je nach dem die Arbeit durchführenden Mitarbeiter zu Fehlern und Nacharbeiten führen. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, das Qualitätsproblem beim Dispensieren zu beseitigen und die Effizienz zu steigern. Das Thermo Scientific™ eVol™ Dispensiersystem ist ein einzigartiger, digitaler Handdispenser, der eine Vielzahl von Verfahren zur Flüssigkeitshandhabung genau und reproduzierbar ausführt. Das anwenderfreundliche Gerät kombiniert eine Analysespritze mit einem programmierbaren elektronischen Regler und ermöglicht so ein hochgradig reproduzierbares Dispensieren für alle Anwender.
Das eVol-Dispensiersystem ist ideal für Labors, in denen wiederholt nicht wässrige Flüssigkeiten dosiert werden müssen, denn es bietet eine höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei Anwendungen wie z. B.:
  • Routinemäßiges Dispensieren flüchtiger Lösungsmittel sowie gefährlicher, korrodierender und hochgradig visköser Chemikalien
  • Vorbereitung von Kalibrierstandards
  • Hinzufügen interner Standards
Das System vereint in sich zwei Präzisionsgeräte: einen digital gesteuerten elektronischen Antrieb und eine mit Thermo Scientific™ XCHANGE™ kompatible Analysespritze.
Reproduzierbare Leistung für höheres Vertrauen in die Richtigkeit Ihrer Ergebnisse
  • Mühelos vom Benutzer kalibrierbar, um die Validität der Ergebnisse zu sichern
  • Intuitive, anwenderfreundliche Oberfläche mit Touchwheel und Vollfarbbildschirm
  • Kompatibel mit GLP- und GMP-Richtlinien
Außerordentliche Vielseitigkeit und Funktionalität
  • Die integrierte XCHANGE-Kupplung ermöglicht schnellen und unkomplizierten Spritzenaustausch und verhindert mögliche Kreuzkontamination.
  • Zusätzlicher Einsatz der Thermo Scientific™ MEPS™ Technologie (Micro Extraction by Packed Sorbent) mit einer XCHANGE-Spritze ermöglicht automatisierte Probenvorbereitung mittels SPE in einem manuellen Dispensiersystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Probendispensiersystem
Routinemäßiges Dispensieren flüchtiger Lösungsmittel sowie gefährlicher, korrodierender und hochgradig visköser Chemikalien
Elektronisches Hubsystem
HyperSep
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ eVol™ XR Dispensiersystem >