missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Collibri™ ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems

Die Invitrogen Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskits sind für Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS) auf Illumina-Systemen konzipiert. Das Kit unterstützt Anwendungen für die Ganzgenomsequenzierung (WGS) und ist für alle Genome geeignet.

Marke:  Invitrogen™ A38607096

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16594301

  • 3785.00 CHF / 96 Reaktionen
Verfügbar ab: 14-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation

Spezifikation

• Collibri Bibliothekvorbereitungskit für ES DNA, bei –20 °C lagern
• Collibri DNA-Bibliothekreinigungskit, bei 4 °C lagern
• Collibri DNA-CD-Indizes, bei –20 °C lagern
Kit
Genom- und DNA-Sequenzierung
Gesamtgenomsequenzierung, Resequenzierung, De-Novo-Assemblierung
96 Aufreinigungen
ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit CD-Indizes
Trockeneis
Bibliotheksgenerierung
Das Produkt enthält die Module A39097096, A39123096, A38584096
DNA
HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq oder iSeq, NextSeq 550, NovaSeq 6000
Fragmentbibliothek
Collibri™
96 Präp.
Alle
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Invitrogen™ Collibri™ ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems > ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit CD-Indizes, 96 Präp.

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt