Learn More
O-Benzylhydroxylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11493637
Zum Warenkorb hinzufügen
O-Benzylhydroxylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493637
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11493637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17393.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
For use in the formation of nitrones from carbonyl compounds and their use in cycloaddition reactions. Used as a reagent used in the synthesis of hydroxylamines and hydroxyamates. Effective reagent used to prepare α-hydroxybenzylamines from α-hydroxyketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zur Verwendung bei der Bildung von Nitronen aus Carbonylverbindungen und deren Verwendung in Cycloadditionsreaktionen. Wird als Reagenz für die Synthese von Hydroxylaminen und Hydroxamaten verwendet. Effektives Reagenz zur Vorbereitung von α-Hydroxybenzylaminen von α-Hydroxyketonen.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2687-43-6
Summenformel C7H10ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 159.613
MDL-Nummer MFCD00012952
InChI-Schlüssel HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-benzylhydroxylamine hydrochloride, benzyloxyamine hydrochloride, o-benzylhydroxylamine hcl, o-benzyl-hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-phenylmethyl-, hydrochloride, hydroxylamine, o-benzyl-, hydrochloride, o-benzyl-hydroxylamine hcl, o-benzyl hydroxylamine hydrochloride, aminooxy methyl benzene hydrochloride, oxybenzylamine, chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 102312
IUPAC-Name O-Benzylhydroxylamin;Hydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)CON.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼238°C (sublimation)
Menge 100 g
Beilstein 3595440
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO and methanol.
Formelmasse 159.62
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR23I023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/06/2022 Catalog NumberA17393.14,A17393.22,A17393.06
Chargennummer10237641 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA17393.14,A17393.22,A17393.06
ChargennummerH4580A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17393.14,A17393.22,A17393.06
ChargennummerFA014547 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17393.14,A17393.22,A17393.06
Chargennummer10141873 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17393.14,A17393.22,A17393.06
Name des Produkts
O-Benzylhydroxylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >