Learn More
O-Benzylhydroxylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11483637
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
O-Benzylhydroxylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483637
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11483637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17393.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2687-43-6 | C7H10ClNO | 159.613 g/mol
For use in the formation of nitrones from carbonyl compounds and their use in cycloaddition reactions. Used as a reagent used in the synthesis of hydroxylamines and hydroxyamates. Effective reagent used to prepare α-hydroxybenzylamines from α-hydroxyketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zur Verwendung bei der Bildung von Nitronen aus Carbonylverbindungen und deren Verwendung in Cycloadditionsreaktionen. Wird als Reagenz für die Synthese von Hydroxylaminen und Hydroxamaten verwendet. Effektives Reagenz zur Vorbereitung von α-Hydroxybenzylaminen von α-Hydroxyketonen.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2687-43-6
Summenformel C7H10ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 159.613
MDL-Nummer MFCD00012952
InChI-Schlüssel HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-benzylhydroxylamine hydrochloride, benzyloxyamine hydrochloride, o-benzylhydroxylamine hcl, o-benzyl-hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-phenylmethyl-, hydrochloride, hydroxylamine, o-benzyl-, hydrochloride, o-benzyl-hydroxylamine hcl, o-benzyl hydroxylamine hydrochloride, aminooxy methyl benzene hydrochloride, oxybenzylamine, chloride
PubChem CID 102312
IUPAC-Name O-Benzylhydroxylamin;Hydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)CON.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼238°C (sublimation)
Menge 25 g
Beilstein 3595440
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO and methanol.
Formelmasse 159.62
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
O-Benzylhydroxylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >