Learn More
Thermo Scientific Chemicals Procainhydrochlorid, 99 % Artikelnummer.: 10542421
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Procainhydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 10542421 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10542421
Marke: Thermo Scientific Chemicals 207311000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 51-05-8 | C13H21ClN2O2 | 272.77 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-05-8
Summenformel C13H21ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 272.77
MDL-Nummer MFCD00013000
InChI-Schlüssel HCBIBCJNVBAKAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym procaine hydrochloride, procaine hcl, gerovital h3, 2-diethylamino ethyl 4-aminobenzoate hydrochloride, geriocaine, atoxicocaine, chlorocaine, neotonocaine, aminocaine, anadolor
PubChem CID 5795
ChEBI CHEBI:8431
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)ethyl4-aminobenzoat;Hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].CCN(CC)CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Procaine hydrochloride
Schmelzpunkt 154.0°C to 158.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
pH 5 to 6.5 (2% w/v aq. soln.)
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NC6H4CO2CH2CH2N(C2H5)2·HCl
Menge 100 g
Beilstein 14, 424
Merck Index 15, 7875
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform, practically insoluble in ether
Formelmasse 272.77
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466253 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog Number207311000,207315000
ChargennummerA0464387 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2024 Catalog Number207311000,207315000
ChargennummerA0463797 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number207311000,207315000
ChargennummerA0461399 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Catalog Number207311000,207315000
ChargennummerA0457716 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Catalog Number207311000,207315000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Procaine hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Procainhydrochlorid, 99 % >