Learn More
Anilinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Aniline hydrochloride was used in the preparation of polyaniline coated poly(styrene-co-styrene sulfonate) nanoparticles. It was used to study the induction of Nei-like DNA glycosylases (NEIL1/2)-mediated base excision repair(BER) in rat spleen and 8-oxoguanine glycosylase 1-mediated BER due to aniline exposure. It is used in printing inks, clothing marking inks, paints and paint removers. It is also used as a stove polisher and shoe polisher, as well as in the synthesis of dyes, crayons and antioxidants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anilinhydrochlorid wurde bei der Herstellung von polyanilinbeschichteten Poly(styrol-co-Styrol-Sulfonat)-Nanopartikeln verwendet. Wurde zur Untersuchung der Induktion von Nei-ähnlichen DNA-Glykosylasen (NEIL1/2)-vermittelten Baseexzisionsreparatur (BER) in Ratte-Milz und 8-Oxoguanin-Glycosylase 1-vermitteltem BER aufgrund der Anilin-Exposition verwendet. Wird in Druckfarben, Bekleidungstinten, Farben und Farbentfernern verwendet. Wird auch als Ofen- und Schuhpolierer sowie in der Synthese von Farbstoffen, Buntstiften und Antioxidantien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1070g/l).
Hinweise
Ist lichtempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aniline hydrochloride |
Schmelzpunkt | 196°C to 200°C |
Dichte | 1.221 |
Siedepunkt | 245°C |
Flammpunkt | 193°C (379°F) |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN1548 |
Beilstein | 3593823 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch; lichtempfindlich |
Merck Index | 14,659 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253313 | Analysenzertifikat | 09/12/2024 | A13024.22,A13024.36,A13024.0E |
10249460 | Analysenzertifikat | 25/01/2024 | A13024.22,A13024.36,A13024.0E |
10103011 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A13024.22,A13024.36,A13024.0E |
10176867 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A13024.22,A13024.36,A13024.0E |
H7037A | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A13024.22,A13024.36,A13024.0E |
Sicherheit und Handhabung
- Aniline hydrochloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Aniline hydrochloride