Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 5,0 ml-Universalröhrchen mit niedrigem Profil und Außengewinde
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Nachverfolgung und Verpackung von festen oder flüssigen Proben mit diesen flachen Universalröhrchen.
142.00 CHF - 859.00 CHF
Specifications
Produkttyp | Universalröhrchen |
---|---|
Graduated | Ja |
Einhandbedienung | Ja |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,169 oz. |
DNase-frei | Ja |
Product Code | Brand | Barcode | Verpackungsmenge | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Barcode | Verpackungsmenge | Price | Quantity & Availability | |||||
15217468
![]() |
Thermo Scientific™
331840 |
Nein | 5 Packungen, 10 Kartons |
142.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15292986
![]() |
Thermo Scientific™
374321 |
Nein | 24 Kartons (Röhrchen) |
375.00 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15204147
![]() |
Thermo Scientific™
374320 |
Ja, 2D | 24 Kartons (Röhrchen) |
743.00 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15297458
![]() |
Thermo Scientific™
374322 |
Ja, 2D | 240 Kartons (Röhrchen) |
484.00 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15207468
![]() |
Thermo Scientific™
374323 |
Nein | 240 Kartons (Röhrchen) |
362.00 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15553714
![]() |
Thermo Scientific™
374320-BR |
Ja | 24 Packungen, 240 Kartons |
859.00 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15563714
![]() |
Thermo Scientific™
374321-BR |
Kein Barcode auf Röhrchen; Barcode auf Gestell | 24 Packungen, 240 Kartons |
601.00 CHF
240 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15573694
![]() |
Thermo Scientific™
331840-BR |
Ja | 1 Packungen, 10 Kartons |
301.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Erfüllen Sie mit Thermo Scientific™ Nunc™ 5,0 ml-Universalröhrchen mit niedrigem Profil und Außengewinde Ihre Anforderungen an die Nachverfolgung und Verpackung für die Lagerung von festen oder flüssigen Proben. Die Röhrchen sind eine robuste Lösung für die Lagerung fester oder flüssiger Proben und verfügen über 2D-Barcodes, Graduierungen, ein weißes Beschriftungsfeld und ein Weithalsdesign für das einfache Hinzufügen und Extrahieren von Probenmaterial. Das Außengewinde minimiert das Kontaminationsrisiko bei manuellen Verarbeitungsverfahren. Die Röhrchen und das Gestell sind für die Lagerung bis zur Dampfphase von flüssigem Stickstoff geeignet.
Unterschiedliche Röhrchentypen
- Die weite Öffnung ermöglicht den einfachen Zugriff mit einer Pinzette, um etwa 3 Stück Gewebe, Pflanzenmaterial mit 1 mm oder andere feste Proben zur Aufbewahrung einzulegen
- Die Röhrchen mit einer Gesamthöhe von weniger als 50 mm und U-Bodenform erlauben einen bequemen Zugriff mit Pipettenspitzen in Standardlänge bei Verwendung als Flüssigkeitsspeicher
- Erhältlich mit oder ohne 2D-Barcode
- Mit aufgedruckter Graduierung und weißer beschreibbarer Oberfläche zur manuellen Probenidentifikation
- Erhältlich als universelles Klappdeckelgestell oder als Großpackung, je nach Anforderungen an die Probenhandhabung
Kappendesign
- Die Kappe verfügt über eine automatisierungsfreundliche Schraubkappe, die mit Nunc Verschließ- und Entkappungsgeräten kompatibel ist
- Das Röhrchen mit der Kappe mit Außengewinde ist für die Kryolagerung bis in die Dampfphase von flüssigem Stickstoff ausgelegt
Sichere Rückverfolgbarkeit
- Der dauerhafte und unverwechselbare 2D-Barcode wird unten an jedes Röhrchen für eine problemlose Identifizierung und Verfolgung der Proben eingelasert
- Jetzt auch in einem Gestell mit Barcode erhältlich, um die Nachverfolgbarkeit des Gestells zusätzlich zum einzelnen Röhrchen zu ermöglichen
- Thermo Scientific 2D-Barcode-Lesegeräte dekodieren sofort jeden Röhrchen-Barcode und übertragen die Röhrcheninformationen in Ihre Anwendung oder Datenbank
- Röhrchen mit weißem Beschriftungsfeld für Probeninformationen zusätzlich oder anstelle von 2D-Barcodes
Strengste Qualitätskontrolle
- 2D-Barcodes werden nach der Herstellung zur Sicherstellung der Lesbarkeit gescannt
- Die Barcodes werden zur Verhinderung von Duplikaten mit den zuvor zugewiesenen Codes in der Datenbank verglichen
- Alle Röhrchen werden zum Schutz der Probenintegrität auf Auslaufsicherheit getestet
Specifications
Universalröhrchen | |
Ja | |
Ja |
Ja | |
0,169 oz. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.