Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 5,0 ml-Universalröhrchen mit niedrigem Profil und Außengewinde
GREENER_CHOICE
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Nachverfolgung und Verpackung von festen oder flüssigen Proben mit diesen flachen Universalröhrchen.
Marke:  Thermo Scientific™ 331840-BR
182.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15573694
  • 301.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 18-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Universalröhrchen
Polycarbonat
5
Fasst 24 5 ml Universalröhrchen mit niedrigem Profil
Unsteril
Ja
0,169 oz.
Ja
Leeres Klappdeckelgestell mit Deckel für 5 ml-Universalröhrchen mit niedrigem Profil
10
Ja
Nunc™ Universal-Klappdeckelgestell
Ja
1 Packungen, 10 Kartons
Ja
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ 5,0 ml-Universalröhrchen mit niedrigem Profil und Außengewinde > Universal-Verschlussregal mit Barcode
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.