Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 5,0 ml-Universalröhrchen mit niedrigem Profil und Außengewinde
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Nachverfolgung und Verpackung von festen oder flüssigen Proben mit diesen flachen Universalröhrchen.
Marke: Thermo Scientific™ 374322
372.68 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
445.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24325" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erfüllen Sie mit Thermo Scientific™ Nunc™ 5,0 ml-Universalröhrchen mit niedrigem Profil und Außengewinde Ihre Anforderungen an die Nachverfolgung und Verpackung für die Lagerung von festen oder flüssigen Proben. Die Röhrchen sind eine robuste Lösung für die Lagerung fester oder flüssiger Proben und verfügen über 2D-Barcodes, Graduierungen, ein weißes Beschriftungsfeld und ein Weithalsdesign für das einfache Hinzufügen und Extrahieren von Probenmaterial. Das Außengewinde minimiert das Kontaminationsrisiko bei manuellen Verarbeitungsverfahren. Die Röhrchen und das Gestell sind für die Lagerung bis zur Dampfphase von flüssigem Stickstoff geeignet.
Unterschiedliche Röhrchentypen
- Die weite Öffnung ermöglicht den einfachen Zugriff mit einer Pinzette, um etwa 3 Stück Gewebe, Pflanzenmaterial mit 1 mm oder andere feste Proben zur Aufbewahrung einzulegen
- Die Röhrchen mit einer Gesamthöhe von weniger als 50 mm und U-Bodenform erlauben einen bequemen Zugriff mit Pipettenspitzen in Standardlänge bei Verwendung als Flüssigkeitsspeicher
- Erhältlich mit oder ohne 2D-Barcode
- Mit aufgedruckter Graduierung und weißer beschreibbarer Oberfläche zur manuellen Probenidentifikation
- Erhältlich als universelles Klappdeckelgestell oder als Großpackung, je nach Anforderungen an die Probenhandhabung
Kappendesign
- Die Kappe verfügt über eine automatisierungsfreundliche Schraubkappe, die mit Nunc Verschließ- und Entkappungsgeräten kompatibel ist
- Das Röhrchen mit der Kappe mit Außengewinde ist für die Kryolagerung bis in die Dampfphase von flüssigem Stickstoff ausgelegt
Sichere Rückverfolgbarkeit
- Der dauerhafte und unverwechselbare 2D-Barcode wird unten an jedes Röhrchen für eine problemlose Identifizierung und Verfolgung der Proben eingelasert
- Jetzt auch in einem Gestell mit Barcode erhältlich, um die Nachverfolgbarkeit des Gestells zusätzlich zum einzelnen Röhrchen zu ermöglichen
- Thermo Scientific 2D-Barcode-Lesegeräte dekodieren sofort jeden Röhrchen-Barcode und übertragen die Röhrcheninformationen in Ihre Anwendung oder Datenbank
- Röhrchen mit weißem Beschriftungsfeld für Probeninformationen zusätzlich oder anstelle von 2D-Barcodes
Strengste Qualitätskontrolle
- 2D-Barcodes werden nach der Herstellung zur Sicherstellung der Lesbarkeit gescannt
- Die Barcodes werden zur Verhinderung von Duplikaten mit den zuvor zugewiesenen Codes in der Datenbank verglichen
- Alle Röhrchen werden zum Schutz der Probenintegrität auf Auslaufsicherheit getestet
Spezifikation
Das Produkt ist zertifiziert, frei von RNase/DNase und Endotoxinen zu sein | |
Nunc Universal 5 ml-Kryoröhrchen mit niedrigem Profil und 2D-Code, ohne Gestell, 24 Röhrchen/Beutel | |
Konisch | |
Außen | |
240 | |
4,5 mL | |
Nunc™ Universelles Kryoröhrchen | |
Ja | |
240 Kartons (Röhrchen) | |
0,169 oz. | |
Universalkappe ohne Dichtung, mit Außengewinde |
Universalröhrchen | |
5 mL | |
Polypropylen (medizinische Qualität) | |
Weißes Feld und Graduierungen | |
24 | |
Ja, 2D | |
Steril SAL 10-6 | |
Ja | |
HDPE | |
Ja |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1291852 | Konformitätsbescheinigung | 12/12/2024 | 374322 |
1286706 | Konformitätsbescheinigung | 12/12/2024 | 374322 |
1298288 | Konformitätsbescheinigung | 12/12/2024 | 374322 |
1291851 | Konformitätsbescheinigung | 12/12/2024 | 374322 |
1311128 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 374322 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.