Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 5,0 ml-Universalröhrchen mit niedrigem Profil und Außengewinde
GREENER_CHOICE
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Nachverfolgung und Verpackung von festen oder flüssigen Proben mit diesen flachen Universalröhrchen.
Marke:  Thermo Scientific™ 374321-BR
379.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15563714
  • 601.00 CHF / 240 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Das Produkt ist zertifiziert, frei von RNase/DNase und Endotoxinen zu sein
5 ml-Universal-Kryoröhrchen mit flachem Profil, ohne 2D-Code, im barcodierten Klappdeckelgestell, 24 Röhrchen/Gestell
Konisch
Außen
240
4,5 mL
Nunc™ Universelles Kryoröhrchen
Ja
24 Packungen, 240 Kartons
0,169 oz.
Universalkappe ohne Dichtung, mit Außengewinde
Universalröhrchen
5 mL
Polypropylen (medizinische Qualität)
Weißes Feld und Graduierungen
24
Kein Barcode auf Röhrchen; Barcode auf Gestell
Steril SAL 10-6
Ja
HDPE
Ja
Ja
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1420838 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/01/2025 Catalog Number374321-BR
Chargennummer1279580 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number374321-BR
Chargennummer1303295 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number374321-BR
Chargennummer1406903 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/05/2024 Catalog Number374321-BR
Chargennummer1194525 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/07/2017 Catalog Number374321-BR
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ 5,0 ml-Universalröhrchen mit niedrigem Profil und Außengewinde > Kryoröhrchen ohne2 D-Code im barcodierten Gestell
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.