Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 5,0 ml-Universalröhrchen mit niedrigem Profil und Außengewinde
GREENER_CHOICE
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Nachverfolgung und Verpackung von festen oder flüssigen Proben mit diesen flachen Universalröhrchen.
Marke:  Thermo Scientific™ 374320
487.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24325" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15204147
  • 743.00 CHF / 240 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Das Produkt ist zertifiziert, frei von RNase/DNase und Endotoxinen zu sein
Nunc Universal 5 ml-Kryoröhrchen mit niedrigem Profil und 2D-Code, in Klappdeckelgestell, 24 Röhrchen/Rack
Konisch
Außen
240
4,5 mL
Nunc™ Universelles Kryoröhrchen
Ja
24 Kartons (Röhrchen)
0,169 oz.
Universalkappe ohne Dichtung, mit Außengewinde
Universalröhrchen
5 mL
Polypropylen (medizinische Qualität)
Weißes Feld und Graduierungen
24
Ja, 2D
Steril SAL 10-6
Ja
HDPE
Ja
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1414884 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/04/2025 Catalog Number374320
Chargennummer1425413 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/03/2025 Catalog Number374320
Chargennummer1425068 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/03/2025 Catalog Number374320
Chargennummer1422847 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog Number374320
Chargennummer1419947 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/01/2025 Catalog Number374320
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ 5,0 ml-Universalröhrchen mit niedrigem Profil und Außengewinde > Kryoröhrchen mit2D-Barcode auf Röhrchenboden, 10 Röhrchen-/Kartongestelle24
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.