Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 5,0 ml-Universalröhrchen mit niedrigem Profil und Außengewinde
GREENER_CHOICE
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Nachverfolgung und Verpackung von festen oder flüssigen Proben mit diesen flachen Universalröhrchen.
Marke:  Thermo Scientific™ 374323
278.74 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
307.43 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24325" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15207468
  • 362.00 CHF / 240 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Das Produkt ist zertifiziert, frei von RNase/DNase und Endotoxinen zu sein
Nunc Universal 5 ml-Kryoröhrchen mit niedrigem Profil ohne 2D-Code, ohne Gestell, 24 Röhrchen/Beutel
Konisch
Außen
240
4,5 mL
Nunc™ Universelles Kryoröhrchen
Ja
240 Kartons (Röhrchen)
0,169 oz.
Universalkappe ohne Dichtung, mit Außengewinde
Universalröhrchen
5 mL
Polypropylen (medizinische Qualität)
Weißes Feld und Graduierungen
24
Nein
Steril SAL 10-6
Ja
HDPE
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ 5,0 ml-Universalröhrchen mit niedrigem Profil und Außengewinde > Kryoröhrchen ohne Barcode,1 Beutel mit240 Röhrchen/Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.