Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ FluoroNunc™/LumiNunc™ 96-Well Platten
BIOPHARMA
Verwenden Sie diese Mikrotiterplatten für quantitative und qualitative Festphasen-Immunoassays (z. B. FLISA) und Bindungstests.
Marke:  Thermo Scientific™ 437796
174.79 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10366281
  • 227.00 CHF / 60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Hydrophil
Standard
2,5 cm2
8 x 12
Adsorption
Weiß
Polystyrol
250 μl
Rund
5
Antikörper (Glykoproteine)
Zertifizierung für die Absorption von IgG; Well-zu-Well % CV weniger als 10 %.
Mit Deckel
Chemilumineszenz
60 Kartons
Nunc
Mikrotiterplatte
96
MaxiSorp
60
Keine
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer181080 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number437796
Chargennummer167732 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number437796
Chargennummer161233 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number437796
Chargennummer170775 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number437796
Chargennummer171974 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number437796
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ FluoroNunc™/LumiNunc™ 96-Well Platten > C-Boden, MaxiSorp, zertifiziert, weiß
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkt/e auf Webseiten mit dieser Erklärung.