Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ FluoroNunc™/LumiNunc™ 96-Well Platten
Verwenden Sie diese Mikrotiterplatten für quantitative und qualitative Festphasen-Immunoassays (z. B. FLISA) und Bindungstests.
202.55 CHF - 238.00 CHF
Spezifikation
Bindungseigenschaft | Hydrophil |
---|---|
Format | Standard |
Deckel | Mit Deckel |
Kulturfläche | 2,5 cm2 |
Array | 8 x 12 |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10366281
![]() |
Thermo Scientific™
437796 |
Weiß |
238.00 CHF
60 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10634412
|
Thermo Scientific™
437958 |
Transparent | N/A | |||||||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Nunc FluoroNunc/LumiNunc 96 Well-Platten für quantitative und qualitative Festphasen-Immunoassays (z. B. FLISA) und Bindungsassays. Thermo Scientific Nunc Immuno-Platten bieten chargenübergreifende Verlässlichkeit, Well-zu-Well-Reproduzierbarkeit und entsprechen branchenführenden Qualitätsstandards und Zertifizierungen.
- Platte entspricht SBS-Vorgaben – geeignet für Standardausrüstung
- Erhältlich mit Wells mit flachem oder C-förmigem Boden
- Auswahl zwischen PolySorp™ oder MaxiSorp™ Oberfläche
- Angeboten als schwarze, weiße oder transparente Platten
- Zertifizierte Bindungshomogenität/-reproduzierbarkeit
Auswahl der Oberfläche
PolySorp: Hydrophobe Oberfläche, die vorzugsweise Biomoleküle mit hydrophoben Domänen binden
MaxiSorp: Hydrophile Oberfläche, die für die Bindung von IgG optimiert ist und auch eine erhöhte Bindung vieler anderer Proteine und Biomoleküle mit hydrophilen/hydrophoben Eigenschaften aufweist. Erhältlich mit oder ohne chargenspezifischer
- Prüfung der Leistungsfähigkeit mittels IgG Bindungs-Assay (Well-zu-Well % CV weniger als 5 % bei transparenten Platten und weniger als 10 % bei farbigen Platten). Geprüfte Elemente werden mit Zertifikat geliefert.
Weiß
- Für maximale Reflexion
- Minimale Autofluoreszenz und Autolumineszenz
Schwarz
- Minimiert Hintergrund bei Fluoreszenzmessung
- Minimiert Rückstreulicht
- Minimiert Cross-Talk
Transparent
- Für zeitaufgelöste Fluoreszenz
Kompatibel mit:
Kompatibel mit Deckeln für MicroWell™ Platten, Klebeband und luftdurchlässiger Membran.
Spezifikation
Hydrophil | |
Mit Deckel | |
8 x 12 | |
Nunc | |
Polystyrol | |
250 μl | |
60 | |
Keine |
Standard | |
2,5 cm2 | |
Adsorption | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
MaxiSorp | |
5 | |
Antikörper (Glykoproteine) |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkt/e auf Webseiten mit dieser Erklärung.