Learn More
Thermo Scientific™ Immuno Standardmodule, weiß und schwarz
BIOPHARMA
Führen Sie Ihre Fluoreszenz- und Lumineszenz-basierten Immunoassays und Bindungstests mit diesen Immuno Standardmodulen, weiß und schwarz, aus.
Marke:  Thermo Scientific™ 437591
414.72 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10376231
  • 605.00 CHF / 60 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Führen Sie Ihre Fluoreszenz- und Lumineszenz-basierten Immunoassays und Bindungstests mit Thermo Scientific™ Immuno Standardmodulen, weiß und schwarz, aus.
Eigenschaften:
  • Erhältlich in 8-, 12- oder 16-Well-Streifen
  • Mit oder ohne Rahmen für optimale Assays
  • Wells mit flachem Boden oder C-Boden
  • Wahl zwischen drei Oberflächentypen für optimale Bindung
  • Weißes Format für eine höchstmögliche Signalreflexion mit niedriger Hintergrundfluoreszenz; empfohlen für Epifluoreszenz
  • Schwarzes Format reduziert Streulicht, das bei Epifluoreszenz auftreten kann
  • Transparentes oder klares Format ausschließlich für zeitaufgelöste Fluoreszenzanwendungen
Auswahl der Oberfläche:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ und Microlite™ 1+ dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
  • Microlite 2+ ist leicht hydrophil und bindet verschiedene Biomoleküle.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ ist hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Ja
Ohne Deckel
8 x 12
Adsorption
Mikrotiterplattenstreifen
350 μl
250 μl
Rund
60
Keine
Hydrophil
Standard
Chemilumineszenz
60 Kartons
Weiß
Polystyrol
96
MaxiSorp
Fluoreszenz und Lumineszenz
5
Antikörper (Glykoproteine)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Immuno Standardmodule, weiß und schwarz > Nunc, C8, MaxiSorp, 350 μl
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.