Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ LTX Reagenz mit PLUS™ Reagenz
Lipofectamine™ LTX Reagenz mit PLUS™ Reagenz
Marke: Invitrogen™ A12621
124.67 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Lipofectamine™ LTX Reagent ist ein Plasmid-Transfektionsreagenz, das gleichermaßen leistungsstark und schonend ist und damit eine höchstmögliche Transfektion und gute Zellviabilität ermöglicht. Lipofectamine™ LTX Reagent ist eine fortschrittliche Lösung für die Genexpression bei normalen und anspruchsvollen Zelltypen. Kein anderes auf Plasmid-DNA spezialisiertes Transfektionsreagenz bietet vergleichbare Effizienz, Anwenderfreundlichkeit und Sanftheit der Wirkung wie Lipofectamine™ LTX Reagent bei der Transfektion primärer, anspruchsvoller und empfindlicher Zelllinien. Lipofectamine™ LTX Reagenz besteht zu 100 % aus Komponenten nicht tierischen Ursprungs und eignet sich daher gut zur Prüfung von Forschungsexperimenten oder Zelllinien auf vorhandene Zoonosen wie BSE oder Viruserkrankungen.Das Lipofectamine™ LTX Reagenz bietet:
• Hervorragende Funktionalität — Hocheffiziente Transfektion verschiedenster Zelltypen, einschließlich primärer, anspruchsvoller und empfindlicher Zellen
• Erstklassige Leistung — Kombination einer hohen Transfektionseffizienz mit maximaler Zellviabilität (> 90 %)
• Optimierte Protokolle — Sie erhalten schnelle, einfache Protokolle für die meisten Zelllinien
• Ein hocheffizientes Reagenz, um stabile Zelllinien zu schaffen
Effiziente Transfektion primärer Zellen
Die Transfektion primärer Zellen erweist sich oft als schwierig. Beim Einsatz von Lipofectamine™ LTX Reagent in Kombination mit PLUS™ Reagent erzielen Sie die höchste Transfektionsrate in primären Zellen, die mit lipid- oder polymerbasierten Reagenzien möglich ist. Viele Primärzelltypen wurden erfolgreich mit dem Lipofectamine™ LTX Reagenz transfiziert, einschließlich primärer neuraler Vorläuferzellen.
Erstklassiger Transport in anspruchsvolle Zellen
Im Hinblick auf die Erzielung einer hohen Proteinexpression in RAW267.3-Makrophagen, übertrifft das Lipofectamine™ LTX Reagenz konkurrierende Transfektionsreagenzien (siehe Abbildung). Das Erzielen einer hochgradigen Transgenexpression in Zellen, die traditionell refraktär gegenüber Transfektion sind, ermöglicht es Ihnen, Ergebnisse zu erzielen, die bisher unerreichbar waren.
Umfassende Kompatibilität mit Zelllinien
Neben der hervorragenden Transfektion von Primärzellen und anspruchsvollen Zellen bietet das Lipofectamine™ LTX Reagenz Ihnen den vielseitigsten Ansatz für die Transfektion etablierter Zelllinien, einschließlich derer, die empfindlich auf andere Transfektionsreagenzien reagieren. Verwenden Sie unser Transfektionsauswahl-Werkzeug, um die besten Transfektionsbedingungen für die Zellen auszuwählen, mit denen Sie arbeiten.
Stabile Transfektion
Lipofectamine™ LTX bietet die richtige Balance zwischen Potenz und Sanftheit, sodass Sie den höchstmöglichen Prozentsatz erfolgreich transfizierter Zellen erhalten. Dadurch ist das Lipofectamine™ LTX Reagenz das schnellste und einfachste Reagenz für die Herstellung stabiler Transfektanten aus anspruchsvollen oder refraktären Zelltypen.
Einfaches, schnelles, serumkompatibles Protokoll
Das Lipofectamine™ LTX Reagenz bietet ein optimiertes Protokoll — keine Notwendigkeit, Transfektionskomplexe zu entfernen oder das Medium nach der Transfektion zu wechseln/hinzuzufügen. Ein einfaches Optimierungsprotokoll sorgt dafür, dass Ihnen die besten Ergebnisse schnell und mit weniger Arbeitsaufwand zur Verfügung stehen.
Spezifikation
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Etablierte Zelllinien, Stammzellen, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen | |
Plasmid-DNA, RNAi-Plasmide (shRNA, miR) | |
Transfektion | |
Lipofectamine™ | |
0,1 mL | |
Ja |
Jede Einheit enthält ein Fläschchen mit Lipofectamine™ LTX-Reagenz (0,1 ml) und ein Fläschchen mit Plus Reagenz (40 µl) Bei 2–8 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. | |
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben | |
Lipid-basierte Transfektion | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
LTX Reagenz | |
ShRNA, miR | |
Nasseis |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28