Learn More
Thermo Scientific™ Konische Zentrifugenröhrchen
Ideal für Anwendungen, die größere Probenvolumina erfordern.
Marke:  Thermo Scientific™ 332270
173.80 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
173.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24071" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17564725
  • 329.00 CHF / 36 Stück
Zellbiologie Promotion
Aktionscode 24071 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ konischen Zentrifugenröhrchen sind steril und ideal für Anwendungen, die größere Probenvolumina erfordern.
    _X000D_
  • Hergestellt mit hochwertigen, reinen Harzen
  • _X000D_
  • Gammasterilisiert gemäß ISO 11137-2
  • _X000D_
  • Pyrogenfrei
  • _X000D_
  • Nicht zytotoxisch
  • _X000D_
  • DNAse-/RNAse-frei
  • _X000D_
  • Frei von menschlicher DNA
  • _X000D_
  • BSE/TSE-frei
  • _X000D_
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Ja
6
Nicht autoklavierbar
155 mm
Konisch
95 mm
Zentrifugenröhrchen
500 ml
Polypropylen
Steril
Konisch
16 oz.
Nein
Ja
6.000 × g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Konische Zentrifugenröhrchen >