Learn More
Thermo Scientific™ Konische Zentrifugenröhrchen
Ideal für Anwendungen, die größere Probenvolumina erfordern.
Marke: Thermo Scientific™ 332265
98.64 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ konischen Zentrifugenröhrchen sind steril und ideal für Anwendungen, die größere Probenvolumina erfordern.
- _X000D_
- Hergestellt mit hochwertigen, reinen Harzen _X000D_
- Gammasterilisiert gemäß ISO 11137-2 _X000D_
- Pyrogenfrei _X000D_
- Nicht zytotoxisch _X000D_
- DNAse-/RNAse-frei _X000D_
- Frei von menschlicher DNA _X000D_
- BSE/TSE-frei _X000D_
Compliance
Konform mit California Proposition 65
Spezifikation
Durchsichtig | |
Ja | |
Keine | |
Steril | |
Konisch | |
8 oz. | |
Nein | |
Ja | |
7.000 × g |
250 ml | |
Polypropylen | |
6 | |
Nicht autoklavierbar | |
162 mm | |
Konisch | |
60 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24095Gültig bis zum: 2025-04-15
Tage
25Stunden
11Minuten
26Sekunden
32