Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ miRNA-Plasma
Komplettkit für die Isolierung kleiner RNA und DNA aus Plasma- und Serumproben.
Marke:  Macherey-Nagel™ 740981.50
Artikelnummer. 12375403
  • 423.00 CHF / 50 Reaktionen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Effiziente und selektive Isolierung kleiner RNA aus Plasma- oder Serumproben
  • Hervorragende Rückgewinnung kleiner RNA ≥ 18 nt
  • Optionale DNA-Aufspaltung innerhalb der Säule für erhöhte Empfindlichkeit bei Downstream-Prozessen
  • Einfaches und schnelles Verfahren – ohne Phenol/Chloroform
  • Ideal für die Verwendung in der Krebsforschung (z. B. zuverlässige Überwachung klinischer Parameter)
  • Typische Downstream-Prozesse: Echtzeit-qRT-PCR , Chip-Hybridisierungen
Spezifikation
Spezifikation
Grüne Bande
Mini-Spin-Säule
20–50 μl
Bindungsvermögen: 200 μg
Zentrifuge
NucleoSpin miRNA-Säulen, Entnahmeröhrchen (2 ml), Puffer, RNase-freie rDNase
300 μl
rDNase bei 4 °C; andere Komponenten bei Raumtemperatur (18 bis 25 °C)
Silika-Membran
Plasma, Serum, Serum
Kleine RNA und DNA
Isolierung von Nukleinsäuren
50 Präp.
40Min/10 Präparate (ohne rDNase-Verdauung); 70 min/10 Präparate (mit rDNase-Verdauung)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ miRNA-Plasma > 50 Präparate