Learn More
Ambion™ Pre-miR™ miRNA Precursor
Pre-miR™ miRNA-Vorläufer
Marke:  Ambion™ AM17100
318.92 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10782307
  • 498.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
miRNA Precursor Molecules sind kleine, chemisch modifizierte, doppelsträngige RNA-Moleküle, die zur Nachahmung endogener reifer miRNAs entwickelt wurden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5X
Pre-miR™ miRNA-Vorläufermolekül, 5 nmol, flüssig, Schutz vor physischen Schäden, Isolierung gegen inkompatible Substanzen, Lagerung im Originalbehälter
Je 1
Pre-miR™ miRNA Precursor Molecule
5nmol
Pre-miR™ miRNA wird zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension in einem einzelnen Röhrchen getrocknet geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden. Die Haltbarkeit ist für 1 Jahr garantiert, wenn es bei –20 °C getrocknet gelagert wird.
Pre-miR™ miRNA Precursor Molecule
Ambion™, Pre-miR™
5 nmol
Flüssig
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ambion™ Pre-miR™ miRNA Precursor > 5 nmol
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.