Learn More
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Isolations-Kit, mit Phenol
Erhältlich mit und ohne Phenol
Marke: Invitrogen™ AM1560
Includes: 30 ml miRNA-Waschlösung I; 50 ml Waschlösung 2/3; 80 Entnahmeröhrchen; 40 Filterkartuschen; 100 ml Lyse/Bindungspuffer; 10 ml miRNA Homogenat-Additiv; 100 ml Phenolsäure:Chloroform; 1.4 ml Gelladepuffer II; 5 ml Elutionslösung
Beschreibung
Das mirVana™ miRNA Isolation Kit nutzt ein schnelles Verfahren zur Isolierung kleiner RNA aus Gewebe und Zellen mit einer effektiven Methode basierend auf Glasfaserfiltern (GFF). Die Methode isoliert Gesamt-RNA mit einer Größe im Bereich von kb bis zu 10-mers. Jedes Kit enthält ausreichend Reagenzien und Verbrauchsmaterialien für entweder 40 Isolierungen von Gesamt-RNA (einschließlich kleiner RNA) oder 20 verschiedener großer und kleiner RNA-Fraktionen.
Effiziente Gewinnung kleiner RNAAktuelle Verfahren zur RNA-Aufreinigung nutzen organische Extraktion, gefolgt von Alkoholausfällungen oder Adsorption von Nukleinsäuremolekülen auf einer GFF- oder Silikatmatrix. Leider erfordert das Verfahren eine Alkoholausfällung, die zeitaufwändig ist und kleine RNA nur mit geringem Ertrag gewonnen wird. Letzteres Verfahren führt normalerweise zu einem erheblichen Verlust wesentlicher Mengen kleiner RNA. Das mirVana miRNA-Isolierungskit nutzt die organische Extraktion gefolgt von einer Aufreinigung über einen Glasfaserfilter (GFF) unter speziellen Bindungs- und Waschbedingungen. Dies hat zur Folge, dass das Kit effektiv die gesamte RNA — von großer mRNA und ribosomaler RNA bis zu 10-mere — aus praktisch allen Zell- und Gewebearten gewinnen kann. Das mirVana– miRNA Isolierungskit ermöglicht die Isolierung von Gesamt-RNA mit kleiner RNA aus Proben, die aus 102107 Kulturzellen oder 0,5–250 mg Gewebe bestehen.
Anreicherung um kleine RNA Zusätzlich zu der effizienten Aufreinigung von RNA mit mehr als 10 nt bietet das mirVana miRNA Isolierungskit Verfahren zur Isolierung von RNA-Fraktionen, die insbesondere mit kleinen RNA-Spezies angereichert oder dezimiert sind. Durch das Anreicherungsverfahren im mirVana∽ miRNA-Isolierungskit können RNA-Moleküle mit einer Größe von 200 nt und weniger bei der Aufreinigung auf effiziente Weise von den größeren RNA-Spezies getrennt werden. Das daraus resultierende RNA-Präparat ist in hohem Maße mit miRNAs, siRNAs und/oder snRNAs angereichert. Die Anreicherung kleiner RNA mit dem Verfahren des mirVana miRNA-Isolierungskits ermöglicht im Vergleich zum jeweils gleichen Assay mit Gesamt-RNA einen präziseren Nachweis kleiner RNA mit geringerem Hintergrundsignal.
- Effiziente Isolierung von Gesamt-RNA, die kleine RNA enthält
- Anreicherung kleiner RNA (weniger als 200 nt) zur Erhöhung der Sensitivität nachfolgender Analysen
- Einfaches, 30-minütiges Verfahren
- Ideal für miRNA-, siRNA-, shRNA- und snRNA-Analyse
- Mit praktisch allen Zell- und Gewebearten kompatibel
Zubehörprodukte Für Gewebe mit hohem Ribonukleasegehalt, z. B. Bauchspeicheldrüse und Milz, empfiehlt sich der Einsatz des mirVana miRNA-Isolierungskits, obwohl es nicht für die Rückgewinnung von Protein und kleiner RNA aus derselben Probe konzipiert ist.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion, RNAi, RNAi, Epigenetik und Forschung an nicht codierender RNA, miRNA-Analyse und Analyse nicht codierender RNA, miRNA-Isolierung, microRNA-Isolierung, siRNA
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
• 30 ml miRNA-Waschlösung I (Raumtemperatur) • 50 ml Waschlösung 2/3 (Raumtemperatur) • 80 Entnahmeröhrchen (Raumtemperatur) • 40 Filterkartuschen (Raumtemperatur) • 100 ml Lyse-/Bindungspuffer (4 °C) • 10 ml miRNA-Homogenat-Additiv (4 °C) • 100 ml saures Phenol:Chloroform (4 °C) • 1,4 ml Gel-Ladepuffer II (-20 °C) • 5 ml Elutionslösung (-20 °C, 4 °C oder Raumtemperatur) |
|
30 min | |
Bakterien, Zellen, Pflanzenproben, Gewebe, virale Proben, Hefe, Zellen, Pflanzenproben, Gewebe, virale Proben, Hefe, Enzymatische Reaktionen | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
40 Preps | |
Bis zu 250 mg Gewebe, bis zu 10^7 Zellen |
Spin-Säule (Glasfaserfilter), Organische Extraktion | |
100 μl | |
Gesamt-RNA, Transkriptom-RNA, siRNA, snRNA, Mikro-RNA | |
microRNA-Analyse | |
Raumtemperatur | |
Cells: ≤16 μg RNA per 50,000 cells Tissue: ≤160 μg per 5 mg |
Sicherheit und Handhabung
- mirVana miRNA Isolation Kit, with phenol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: phenol, chloroform,2-Mercaptoethanol, Thiocyanic acid, Formamide